wersenian tetrasodu hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 194491-31-1
Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O
Formula Weight: 380.17(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉ MW: 380.17 g/mol (anhy) Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150025 Numer CAS: 194491-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-573-9 |