Amberlyst® A-26 (OH) exchange resin_ion
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17361.30
A17361.0B
A17361.30EA
681
PLN
A17361.30
A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) exchange resin_ion
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0
MDL No.: MFCD00145579
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145579 Numer CAS: 39339-85-0 |