Copper(II) phosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17360.0E
A17360.22
A17360.36
A17360.0EEA
7470
PLN
A17360.0E
A17360.22
A17360.36
Copper(II) phosphate 98%
Copper(II) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 7798-23-4
Molecular Formula: Cu3O8P2
Formula Weight: 380.58
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
Cu₃O₈P₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036268 Numer CAS: 7798-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-254-5 Klasyfikacja Merck : 14,2648 |