Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17308.22
A17308.36
A17308.22EA
224
PLN
A17308.22
A17308.36
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Cyclohexylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 4998-76-9
Molecular Formula: C6H13N.HCl
Formula Weight: 135.64
Odour: Odourless
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 3613002
MDL No.: MFCD00050540
Formuła:
C₆H₁₃N Temp. topnienia: 206…209 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050540 Numer CAS: 4998-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-661-4 |