N-Acetyl-L-tyrosine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Acetyl-L-Tyrosine, (S)-2-Acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Ac-Tyr-OH
A17307.09
A17307.18
A17307.30
A17307.09EA
512
PLN
A17307.09
A17307.18
A17307.30
N-Acetyl-L-tyrosine 99%
N-Acetyl-L-tyrosine
Purity: 99%
CAS No.: 537-55-3
Molecular Formula: C11H13NO4
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 150-151°
Beilstein Reference: 2697172
Optical Rotation: +58° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00037190
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₄ Temp. topnienia: 150…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037190 Numer CAS: 537-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-671-3 |