L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17232.30
A17232.0B
A17232.30EA
425
PLN
A17232.30
A17232.0B
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 6382-01-0
Molecular Formula: C5H8KNO4.H2O
Formula Weight: 203.25 (185.23anhy)
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00150343
Formuła:
C₅H₈KNO₄·H₂O Temp. topnienia: 115…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150343 Numer CAS: 6382-01-0 |