Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17211.09
A17211.18
A17211.09EA
443
PLN
A17211.09
A17211.18
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
CAS No.: 14883-80-8
Molecular Formula: C6H24Cl3CoN6.3H2O
Formula Weight: 399.64 (345.59anhy)
MDL No.: MFCD00211318
Formuła:
C₆H₂₄Cl₃CoN₆·3H₂O MW: 399.64 g/mol (345.59 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00211318 Numer CAS: 14883-80-8 |