Menthofuran 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17192.03
A17192.06
A17192.03EA
395
PLN
A17192.03
A17192.06
Menthofuran 95%
Menthofuran
Purity: 95%
CAS No.: 494-90-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00041851
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 86…88 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,972 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041851 Numer CAS: 494-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-795-5 |