(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cbz-Phe-OH, N-Cbz-L-phenylalanine, N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine, Z-Phe-OH
A17182.06
A17182.14
A17182.06EA
259
PLN
A17182.06
A17182.14
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1161-13-3
Molecular Formula: C17H17NO4
Formula Weight: 299.33
Melting Point: 86-92°
Beilstein Reference: 2222826
Optical Rotation: +5° (c=5 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00020418
Formuła:
C₁₇H₁₇NO₄ MW: 299.3 g/mol Temp. topnienia: 86…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020418 Numer CAS: 1161-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-599-3 |