Tlenek glinu aktywowany neutralny Brockmann Grade II
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17141.0E
A17141.36
A17141.0EEA
1360
PLN
A17141.0E
A17141.36
Tlenek glinu aktywowany neutralny Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Flash Point: None
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Gęstość: 3,97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |