4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17066.06
A17066.14
A17066.06EA
540
PLN
A17066.06
A17066.14
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 22068-49-1
Molecular Formula: C9H10OS2
Formula Weight: 198.30
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00068127
Formuła:
C₉H₁₀OS₂ Temp. topnienia: 117…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068127 Numer CAS: 22068-49-1 |