Rose Bengal
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17053.14
A17053.22
A17053.36
A17053.14EA
339
PLN
A17053.14
A17053.22
A17053.36
Rose Bengal
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Molecular Formula: C20H2Cl4I4Na2O5
Formula Weight: 1017.65
Melting Point:
Formuła:
C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151169 Numer CAS: 632-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-183-3 Klasyfikacja Merck : 14,8262 |