Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Carbethoxy-2-thiouracil
A17046.06
A17046.14
A17046.06EA
245
PLN
A17046.06
A17046.14
Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate 99%
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 38026-46-9
Molecular Formula: C7H8N2O3S
Formula Weight: 200.22
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 190867
MDL No.: MFCD00006074
Formuła:
C₇H₈N₂O₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006074 Numer CAS: 38026-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 253-749-2 |