1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16995.14
A16995.22
A16995.14EA
480
PLN
A16995.14
A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 2210-93-7
Molecular Formula: C10H14N2.HCl
Formula Weight: 198.70
Odour: Odourless
Melting Point: 247-250°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00012758
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂·HCl MW: 198.70 g/mol Temp. topnienia: 247…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012758 Numer CAS: 2210-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-646-9 ADR: 6.1 II |