1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16974.06
A16974.14
A16974.06EA
266
PLN
A16974.06
A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 315-30-0
Molecular Formula: C5H5N4O
Formula Weight: 136.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₅H₄N₄O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00599413 Numer CAS: 315-30-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-250-9 ADR: 6.1,III |