Evans blue
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16774.09
A16774.18
A16774.09EA
469
PLN
A16774.09
A16774.18
Evans blue
Evans blue
CAS No.: 314-13-6
Molecular Formula: C34H24N6Na4O14S4
Formula Weight: 960.82
MDL No.: MFCD00004021
Applications: Direct Blue 53. Inhibits L-glutamate uptake, and AMPA and kainate receptor currents
Formuła:
C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004021 Numer CAS: 314-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-242-5 Klasyfikacja Merck : 14,3905 |