Phenylmethanesulphonamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16740.06
A16740.03
A16740.06EA
1270
PLN
A16740.06
A16740.03
Phenylmethanesulphonamide 98%
Phenylmethanesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 4563-33-1
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD00041893
Formuła:
C₇H₉NO₂S Temp. topnienia: 101…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041893 Numer CAS: 4563-33-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-935-0 |