1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
A16724.01
A16724.03
A16724.01EA
259
PLN
A16724.01
A16724.03
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Purity: 99%
CAS No.: 498-07-7
Molecular Formula: C6H10O5
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 80998
MDL No.: MFCD00063248
Formuła:
C₆H₁₀O₅ Temp. topnienia: 180…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063248 Numer CAS: 498-07-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-855-0 |