2,5-Dithiobiurea 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
A16667.14
A16667.22
A16667.14EA
222
PLN
A16667.14
A16667.22
2,5-Dithiobiurea 97%
2,5-Dithiobiurea
Purity: 97%
CAS No.: 142-46-1
Molecular Formula: C2H6N4S2
Formula Weight: 150.22
Melting Point: ca 212° dec.
Beilstein Reference: 1723178
MDL No.: MFCD00014471
Formuła:
C₂H₆N₄S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014471 Numer CAS: 142-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-537-6 |