4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16664.14
A16664.22
A16664.14EA
333
PLN
A16664.14
A16664.22
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Purity: 95%
CAS No.: 81-11-8
Molecular Formula: C14H14N2O6S2
Formula Weight: 370.41
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₁₄N₂O₆S₂ |
Numer MDL:
MFCD00024946 Numer CAS: 81-11-8 Klasyfikacja Merck : 14,595 |