1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16638.18
A16638.30
A16638.18EA
245
PLN
A16638.18
A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99%
CAS No.: 6837-24-7
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 290-292°
Beilstein Reference: 121832
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00003191
Formuła:
C₁₀H₁₇NO Temp. Wrzenia: 290…292 °C Temp. topnienia: 12…15 °C Gęstość: 1,007 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003191 Numer CAS: 6837-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 229-919-7 ADR: 6.1,II |