D-Pantothenic acid calcium salt hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Calcium D-pantothenate hydrate
A16609.22
A16609.36
A16609.22EA
430
PLN
A16609.22
A16609.36
D-Pantothenic acid calcium salt hydrate 98%
D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 331748-07-3
Molecular Formula: C18H32CaN2O10.xH2O
Formula Weight: 476.54(anhy)
Melting Point: ca 138° dec.
Beilstein Reference: 3769272
Optical Rotation: +27° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00002766
Formuła:
C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002766 Numer CAS: 331748-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-278-9 Klasyfikacja Merck : 14,7015 |