Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-ethylhexanoic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16560.18
A16560.30
A16560.18EA
632
PLN
A16560.18
A16560.30
Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-ethylhexanoic acid
Chromium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 3444-17-5
Molecular Formula: C24H45CrO6
Formula Weight: 481.62
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014005
Formuła:
C₂₄H₄₅CrO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014005 Numer CAS: 3444-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-357-3 |