Diiodofluorescein
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16554.09
A16554.18
A16554.09EA
287
PLN
A16554.09
A16554.18
Diiodofluorescein
Diiodofluorescein
CAS No.: 31395-16-1
Molecular Formula: C20H10I2O5
Formula Weight: 584.11
Melting Point: 239-241° dec.
MDL No.: MFCD00036461
Formuła:
C₂₀H₁₀I₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036461 Numer CAS: 31395-16-1 |