3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16317.06
A16317.14
A16317.22
A16317.06EA
379
PLN
A16317.06
A16317.14
A16317.22
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 149022-15-1
Molecular Formula: C8H9N3S.HCl.xH2O
Formula Weight: 215.71(anhy)
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 3571041
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149370
Formuła:
C₈H₉N₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149370 Numer CAS: 149022-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-428-7 ADR: 6.1,III |