Brucine dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16251.09
A16251.18
A16251.09EA
243
PLN
A16251.09
A16251.18
Brucine dihydrate 98%
Brucine dihydrate
Brucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
Purity: 98%
CAS No.: 5892-11-5
Molecular Formula: C23H26N2O4.2H2O
Formula Weight: 430.50 (394.47anhy)
Melting Point: 176-178°
UN No.: UN1570
MDL No.: MFCD00149384
Formuła:
C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O Temp. topnienia: 176…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149384 Numer CAS: 5892-11-5 Jednostka: 1570 ADR: 6.1,I |