Drukuj
N-Boc-L-serine, (max. 10% H₂O) 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
A16224.06 A16224.14
A16224.06EA 447 PLN
A16224.06 A16224.14
N-Boc-L-serine, (max. 10% H₂O) 98% (dry weight)
N-Boc-L-serine
Purity: 98% CAS No.: 3262-72-4 Molecular Formula: C8H15NO5 Formula Weight: 205.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 90-91° dec. Beilstein Reference: 2212252 Optical Rotation: -3.5° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00037243
Formuła: C₈H₁₅NO₅
MW: 205.21 g/mol
Temp. topnienia: 90…91 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037243
Numer CAS: 3262-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-867-3