Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A16194.36
A16194.0E
A16194.22
A16194.36EA
679
PLN
A16194.36
A16194.0E
A16194.22
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Purity: 95%
CAS No.: 870-72-4
Molecular Formula: HOCH2SO3Na
Formula Weight: 134.09
Odour: Odourless
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00044664
Formuła:
CH₄O₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044664 Numer CAS: 870-72-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-800-9 Klasyfikacja Merck : 14,4236 |