3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-2-naphthohydrazide, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid Hydrazide
A16192.14
A16192.22
A16192.14EA
556
PLN
A16192.14
A16192.22
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 5341-58-2
Molecular Formula: C11H10N2O2
Formula Weight: 202.21
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 395153
MDL No.: MFCD00004097
Formuła:
C₁₁H₁₀N₂O₂ MW: 202.21 g/mol Temp. topnienia: ∼ 205 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004097 Numer CAS: 5341-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-282-7 |