Strontium acetate hemihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Strontium Acetate Hemihydrate
A16149.0E
A16149.22
A16149.36
A16149.0EEA
3950
PLN
A16149.0E
A16149.22
A16149.36
Strontium acetate hemihydrate 98%
Strontium acetate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 14692-29-6
Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O
Formula Weight: 214.72 (205.71anhy)
Melting Point: 150° -0.5H2O
MDL No.: MFCD00198064
Formuła:
C₈H₁₄O₉Sr₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198064 Numer CAS: 14692-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-854-8 Klasyfikacja Merck : 14,8836 |