Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16045.0E
A16045.22
A16045.36
A16045.0EEA
729
PLN
A16045.0E
A16045.22
A16045.36
Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Molecular Formula: Na2CO3.1.5H2O2
Formula Weight: 157.01
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00043204
Formuła:
2Na₂CO₃·3H₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043204 Numer CAS: 15630-89-4 Numer WE (dawny EINECS): 239-707-6 ADR: 5.1,II |