Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nε-Cbz-L-lysine, (S)-2-Amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, H-Lys(Z)-OH
A16022.06
A16022.14
A16022.06EA
360
PLN
A16022.06
A16022.14
Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine
Purity: 98%
CAS No.: 1155-64-2
Molecular Formula: C14H20N2O4
Formula Weight: 280.32
Melting Point: 259° dec.
Beilstein Reference: 2222482
MDL No.: MFCD00002638
Formuła:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280.32 g/mol Temp. topnienia: 259 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002638 Numer CAS: 1155-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-585-7 |