Drukuj
N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Boc-L-Asparagine, Boc-Asn-OH
A16019.06 A16019.14
A16019.06EA 191 PLN
A16019.06 A16019.14
N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98%
N-alpha-Boc-L-asparagine
Purity: 98+% CAS No.: 7536-55-2 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 1977963 Optical Rotation: -7.3° (c=2 in DMF) MDL No.: MFCD00038152
Formuła: C₉H₁₆N₂O₅
MW: 232.24 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 170 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038152
Numer CAS: 7536-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-405-2