cis-Aconitic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16006.03
A16006.06
A16006.14
A16006.03EA
324
PLN
A16006.03
A16006.06
A16006.14
cis-Aconitic anhydride 98%
cis-Aconitic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 6318-55-4
Molecular Formula: C6H4O5
Formula Weight: 156.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 127575
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00005524
Formuła:
C₆H₄O₅ Temp. topnienia: 74…78 °C |
Numer MDL:
MFCD00005524 Numer CAS: 6318-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-663-3 ADR: 8,III |