Rod 5% on carbon, suchy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15965.03
A15965.06
A15965.14
A15965.03EA
1060
PLN
A15965.03
A15965.06
A15965.14
Rod 5% on carbon, suchy
Rod
CAS No.: 7440-16-6
Molecular Formula: Rh
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8186 |