(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-(-)-Bornane-10,2-sultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0(1,5)]decane 3,3-dioxide, (1S)-(−)-2,10-Camphorsultam, [3aS-(3aalpha,6alpha,7abeta)]-Hexahydro-8,8-dimethyl-2,2-dioxide-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole, (3aS,6R,7aR)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide, (3aS,6S,7aS)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide, (1S,2R,4R)-2,10-camphorsultam, (-)-exo-10,2-Bornanesultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam
Purity: 99%
CAS No.: 94594-90-8
Molecular Formula: C10H17NO2S
Formula Weight: 215.32
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 83811
Optical Rotation: -33° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00066271
Formuła:
C₁₀H₁₇NO₂S MW: 215.32 g/mol Temp. topnienia: 181…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066271 Numer CAS: 94594-90-8 |