meso-Erythritol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
A15813.14
A15813.22
A15813.14EA
503
PLN
A15813.14
A15813.22
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
Purity: 99%
CAS No.: 149-32-6
Molecular Formula: C4H10O4
Formula Weight: 122.12
Melting Point: 119-124°
Boiling Point: 329-331°
Beilstein Reference: 1719753
MDL No.: MFCD00004710
Formuła:
C₄H₁₀O₄ MW: 122.12 g/mol Temp. Wrzenia: 329…331 °C Temp. topnienia: 119…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004710 Numer CAS: 149-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-737-3 Klasyfikacja Merck : 14,3675 |