Quercetin dihydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6151-25-3
Molecular Formula: C15H10O7.2H2O
Formula Weight: 338.28 (302.25anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 310-315°
Beilstein Reference: 317313
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149487
Applications: Inhibitor of protein tyrosine kinase
Formuła:
C₁₅H₁₄O₉ Temp. topnienia: 310…315 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149487 Numer CAS: 6151-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-187-1 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8034 |