1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Diacetone-D-glucose, (-)-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, (3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, D-Glucose diacetonide
A15568.14
A15568.22
A15568.36
A15568.14EA
362
PLN
A15568.14
A15568.22
A15568.36
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Purity: 98+%
CAS No.: 582-52-5
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 84386
Optical Rotation: -11° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005544
Formuła:
C₁₂H₂₀O₆ MW: 260.29 g/mol Temp. topnienia: 107…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005544 Numer CAS: 582-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-486-0 Klasyfikacja Merck : 14,2965 |