Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEO
A15536.22
A15536.36
A15536.22EA
990
PLN
A15536.22
A15536.36
Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 175°
MDL No.: MFCD00147992
Formuła:
(-CH₂CH₂O-)n Temp. topnienia: ∼ 175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00147970 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |