3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid
A15422.09
A15422.18
A15422.30
A15422.09EA
535
PLN
A15422.09
A15422.18
A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13026-12-5
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1868617
MDL No.: MFCD00014317
Formuła:
C₁₃H₁₀O₂ Temp. topnienia: 210…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014317 Numer CAS: 13026-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-887-5 |