5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15421.03
A15421.06
A15421.03EA
366
PLN
A15421.03
A15421.06
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2033-30-9
Molecular Formula: C9H10N2O
Formula Weight: 162.19
Melting Point:
Formuła:
C₉H₁₀N₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051725 Numer CAS: 2033-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-993-3 |