3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
A15415.18
A15415.30
A15415.18EA
324
PLN
A15415.18
A15415.30
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 6276-54-6
Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl
Formula Weight: 130.02
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 3667451
MDL No.: MFCD00012913
Formuła:
C₃H₈ClN MW: 130.01 g/mol Temp. topnienia: 147…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012913 Numer CAS: 6276-54-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-474-6 |