Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
A15413.06EA
371
PLN
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilised
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98%
CAS No.: 81172-89-6
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₆O₃ MW: 208.26 g/mol Temp. Wrzenia: 89…93 °C (7 mmHg) Gęstość: 1.047 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010217 Numer CAS: 81172-89-6 |