Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cupric oxalate hemihydrate
A15365.18
A15365.30
A15365.18EA
315
PLN
A15365.18
A15365.30
Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Copper(II) oxalate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 5893-66-3
Molecular Formula: CuC2O4.0.5H2O
Formula Weight: 160.57 (151.51anhy)
Solubility: Soluble in NH4OH
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150451
Formuła:
CuC₂O₄·½H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150451 Numer CAS: 5893-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-411-4 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2645 |