Drukuj
Metaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
A15292.18 A15292.0B A15292.30
A15292.18EA 260 PLN
A15292.18 A15292.0B A15292.30
Metaldehyde 98%
Metaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 108-62-3 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 55°(131°F) Melting Point: 192-196° subl. UN No.: UN1332 MDL No.: MFCD00071549
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Temp. topnienia: 192…196 °C (subl.)
Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134115
Numer CAS: 108-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-600-2
Jednostka: 1332
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,5923