Pamoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 130-85-8
Molecular Formula: C23H16O6
Formula Weight: 388.38
Melting Point:
Applications: Used in preparation of repository derivatives of medicinal agents
Formuła:
C₂₃H₁₆O₆ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004079 Numer CAS: 130-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-998-0 Klasyfikacja Merck : 14,7005 |