3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
A15081.06
A15081.09
A15081.14
A15081.22
A15081.06EA
916
PLN
A15081.06
A15081.09
A15081.14
A15081.22
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 38628-51-2
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 288-291°
Beilstein Reference: 3271796
MDL No.: MFCD00016560
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. topnienia: 288…291 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016560 Numer CAS: 38628-51-2 |