Drukuj
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
A15076.14 A15076.22 A15076.36
A15076.14EA 222 PLN
A15076.14 A15076.22 A15076.36
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 4263-52-9 Molecular Formula: BrCH2CH2SO3Na Formula Weight: 211.02 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 4590828 MDL No.: MFCD00007530
Formuła: C₂H₅BrO₃S
MW: 211.00 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 284 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007530
Numer CAS: 4263-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-244-4