3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15015.03
A15015.06
A15015.03EA
292
PLN
A15015.03
A15015.06
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1611-03-6
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD00156138
Formuła:
C₁₆H₂₄O₃ Temp. topnienia: 154…158 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156138 Numer CAS: 1611-03-6 |